Imprimer
Pyrazine-2-yléthane-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR5593-25GEA 17.6 EUR
APOSOR5593-25G APOSOR5593-100G APOSOR5593-5G
Pyrazine-2-yléthane-1-one
Pyrazine-2-yléthane-1-one
Formule: C₆H₆N₂O
Poids moléculaire: 122,13 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C/8mmHg
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006134
Numéro CAS: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5