Imprimer
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR5816-1GEA 193 EUR
APOSOR5816-1G
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BClNO₃
Poids moléculaire: 239,46 g/mol
Point de fusion: 216…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363770
Numéro CAS: 850589-44-5