Imprimer
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR5896-25GEA 0 EUR
APOSOR5896-25G APOSOR5896-1G APOSOR5896-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 193,20 g/mol
Point de fusion: 53…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094021
Numéro CAS: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1