Imprimer

5-Bromo-2-(ethylamino)-3-nitropyridine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR59383-1GEA 176 EUR
APOSOR59383-1G
5-Bromo-2-(ethylamino)-3-nitropyridine
5-Bromo-2-(ethylamino)-3-nitropyridine
Formule: C₇H₈BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692126
Numéro CAS: 26820-37-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR