Imprimer

3-(4-Bromophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR5964-1GEA 176 EUR
APOSOR5964-1G
3-(4-Bromophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%
3-(4-Bromophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027281
Numéro CAS: 16013-07-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR