Imprimer

4-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR5965-1GEA 270 EUR
APOSOR5965-1G
4-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
4-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈BClN₂O₃
Poids moléculaire: 284,55
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027217
Numéro CAS: 913835-43-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR