3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₄N₂O₂S Point de fusion: 72…73 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07363817 Numéro CAS: 303780-52-1 |