Imprimer
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR59839-25GEA 14.7 EUR
APOSOR59839-25G
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₂O
Poids moléculaire: 146,57 g/mol
Point de fusion: 243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012782
Numéro CAS: 5348-51-6