2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₆BN₃O₂ Poids moléculaire: 221,06 g/mol Point de fusion: 209…211 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06795685 Numéro CAS: 402960-38-7 |