Imprimer
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR60062-5GEA 80 EUR
APOSOR60062-5G APOSOR60062-1G
1H-Indazole-5-carboxylic acid
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 162,15 g/mol
Point de fusion: 318…322 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804570
Numéro CAS: 61700-61-6