Imprimer
1H-Indazole-6-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR60063-1GEA 27.7 EUR
APOSOR60063-1G
1H-Indazole-6-carboxylic acid 95%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 162,1454 g/mol
Point de fusion: 297…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804571
Numéro CAS: 704-91-6