Imprimer
2'-O-Méthyluridine 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR60199-5GEA 72.7 EUR
APOSOR60199-5G
2'-O-Méthyluridine 98+%
2'-O-Méthyluridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₆
Poids moléculaire: 258,23 g/mol
Point de fusion: 157…163 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056054
Numéro CAS: 2140-76-3