2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₄N₂O Poids moléculaire: 132,55 g/mol Point de fusion: 200…205 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012781 Numéro CAS: 38353-09-2 EINECS: 253-897-8 |