Imprimer
2-Aminopyrimidin-5-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR61304-1GEA 364 EUR
APOSOR61304-1G APOSOR61304-5G
2-Aminopyrimidin-5-ol 97%
2-Aminopyrimidin-5-ol
Formule: C₄H₅N₃O
Poids moléculaire: 111,1 g/mol
Point de fusion: 198,6…199 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08062411
Numéro CAS: 143489-45-6