Imprimer
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR6274-1GEA 77.1 EUR
APOSOR6274-1G
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂S
Poids moléculaire: 220,25 g/mol
Point de fusion: 244…248 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171753
Numéro CAS: 39091-01-5