Imprimer
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR6348-5GEA 21.3 EUR
APOSOR6348-5G APOSOR6348-100G APOSOR6348-25G
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₄
Poids moléculaire: 201,22
Point de fusion: 98…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860897
Numéro CAS: 142253-55-2