Imprimer
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR6499-25GEA 123 EUR
APOSOR6499-25G
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal 98%
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Formule: C₁₄H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 263,30
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005901
Numéro CAS: 78902-09-7