Imprimer
ω,3-Dichloroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR6674-5GEA 201 EUR
APOSOR6674-5G APOSOR6674-25G APOSOR6674-1G
ω,3-Dichloroacetophenone
ω,3-Dichloroacetophenone
Formule: C₈H₆Cl₂O
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783975
Numéro CAS: 21886-56-6
UN: 3261
ADR: 8,III