Imprimer
Thiophène-2-méthylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR6799-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6799-1G
Thiophène-2-méthylamine
Thiophène-2-méthylamine
Formule: C₅H₇NS
Poids moléculaire: 113,19 g/mol
Point d'ébullition: 95…99 °C/28mmHg
Densité: 1,103 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005460
Numéro CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8,II