Imprimer
4-Methylsalicylaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR6975-5GEA 33.5 EUR
APOSOR6975-5G
4-Methylsalicylaldehyde
4-Methylsalicylaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 222…223 °C
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799550
Numéro CAS: 698-27-1
EINECS: 211-813-7