4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₅BO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04039014 Numéro CAS: 945837-57-0 |