3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₉BO₄ Poids moléculaire: 179,97 g/mol Point de fusion: 214…217 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02093661 Numéro CAS: 121124-97-8 UN: 3261 ADR: 8,II |