Imprimer
4'-(3-Methoxyphenyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR7476-1GEA 256 EUR
APOSOR7476-1G
4'-(3-Methoxyphenyl)acetophenone
4'-(3-Methoxyphenyl)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039105
Numéro CAS: 76650-30-1