Imprimer
3-Allylsalicylaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR7500T-5GEA 132 EUR
APOSOR7500T-5G APOSOR7500T-100MG APOSOR7500T-1G
3-Allylsalicylaldehyde
3-Allylsalicylaldehyde
A synthetic intermediate for flavone synthesis.
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Poids moléculaire: 162,19 g/mol
Point de fusion: 45 °C
Densité: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 106,7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037364
Numéro CAS: 24019-66-7