(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
A substrate for the enzyme adenosine deaminase.
Formule:
C₁₀H₁₁ClN₄O₄ Poids moléculaire: 286,67 g/mol Point de fusion: 158…162 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00005738 Numéro CAS: 5399-87-1 |