Imprimer
2-(4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR8252-1GEA 176 EUR
APOSOR8252-1G
2-(4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl)acetic acid 98%
2-(4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉NO₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258635
Numéro CAS: 929000-10-2