4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇ClN₂ Poids moléculaire: 166,61 g/mol Point de fusion: 128…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041476 Numéro CAS: 158296-69-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |