Imprimer
6-Methyl-2-quinolinol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR901618-1GEA 190 EUR
APOSOR901618-1G APOSOR901618-5G APOSOR901618-10G
6-Methyl-2-quinolinol 98%
6-Methyl-2-quinolinol
Formule: C₁₀H₉NO
Poids moléculaire: 159,1846 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236767
Numéro CAS: 4053-34-3