Imprimer
Methyl-6-methoxypicolinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR901996-5GEA 321 EUR
APOSOR901996-5G APOSOR901996-10G APOSOR901996-1G
Methyl-6-methoxypicolinate 98%
Methyl-6-methoxypicolinate
Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779517
Numéro CAS: 26256-72-4