Imprimer
2-Amino-4-methoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR906314-1GEA 139 EUR
APOSOR906314-1G APOSOR906314-10G APOSOR906314-5G
2-Amino-4-methoxybenzonitrile 98%
2-Amino-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂O
Poids moléculaire: 148,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05149246
Numéro CAS: 38487-85-3