Imprimer
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR908004-25GEA 212 EUR
APOSOR908004-25G APOSOR908004-5G APOSOR908004-100G
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
Poids moléculaire: 172,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192156
Numéro CAS: 17159-80-7