Imprimer
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR909941-5GEA 648 EUR
APOSOR909941-5G APOSOR909941-1G
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699667
Numéro CAS: 1033202-04-8