Imprimer
(S)-(+)-Glycidyl butyrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR912507-10GEA 502 EUR
APOSOR912507-10G APOSOR912507-5G APOSOR912507-1G
(S)-(+)-Glycidyl butyrate 95%
(S)-(+)-Glycidyl butyrate
Formule: C₇H₁₂O₃
Poids moléculaire: 144,1684 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273369
Numéro CAS: 65031-96-1