Imprimer
(4-Cyanophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR912751-5GEA 234 EUR
APOSOR912751-5G APOSOR912751-1G APOSOR912751-10G
(4-Cyanophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(4-Cyanophenyl)acetic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₉NO₂
Poids moléculaire: 175,1840 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181140
Numéro CAS: 52798-01-3