Imprimer
S-Furfuryl thioformate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR919771-5GEA 473 EUR
APOSOR919771-5G
S-Furfuryl thioformate 95%
S-Furfuryl thioformate
Formule: C₆H₆O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209507
Numéro CAS: 59020-90-5