Imprimer
3,5-Dimethyl-3-hexanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR919924-5GEA 227 EUR
APOSOR919924-5G
3,5-Dimethyl-3-hexanol 95%
3,5-Dimethyl-3-hexanol
Formule: C₈H₁₈O
Poids moléculaire: 130,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021823
Numéro CAS: 4209-91-0