Imprimer
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR921049-100MGEA 93.9 EUR
APOSOR921049-100MG APOSOR921049-1G
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Formule: C₁₅H₁₇BrN₄O
Point de fusion: 157…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006255
Numéro CAS: 14337-53-2