Imprimer
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR922936-10GEA 161 EUR
APOSOR922936-10G APOSOR922936-25G APOSOR922936-100G
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formule: C₅H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15484-46-5