Imprimer
1-(2-Naphthyl)ethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR923927-5GEA 61.1 EUR
APOSOR923927-5G APOSOR923927-25G
1-(2-Naphthyl)ethanol 95%
1-(2-Naphthyl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₂O
Poids moléculaire: 172,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004111
Numéro CAS: 7228-47-9