4-Methylhippuric acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁NO₃ Poids moléculaire: 193,20 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00020449 Numéro CAS: 27115-50-0 |