Imprimer
5-Methylnicotinamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR925361-1GEA 183 EUR
APOSOR925361-1G APOSOR925361-5G
5-Methylnicotinamide 95%
5-Methylnicotinamide
Formule: C₇H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664041
Numéro CAS: 70-57-5