Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₇BO₂ Poids moléculaire: 168,04 g/mol Point d'ébullition: 146 °C Densité: 0,922 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05663847 Numéro CAS: 126689-01-8 UN: 3272 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...