Imprimer
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR9352-1GEA 176 EUR
APOSOR9352-1G APOSOR9352-5G
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 190,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269632
Numéro CAS: 874605-59-1