Imprimer
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR9383-1GEA 279 EUR
APOSOR9383-1G
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Poids moléculaire: 193,01 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425959
Numéro CAS: 874219-16-6