Imprimer
N,N-Dimethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR9395-1GEA 361 EUR
APOSOR9395-1G
N,N-Dimethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N,N-Dimethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₄BNO₄S
Poids moléculaire: 243,0900 g/mol
Point de fusion: 86…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056363
Numéro CAS: 871332-99-9