Imprimer
2-Chloro-5-ethoxyphenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR9463-1GEA 123 EUR
APOSOR9463-1G
2-Chloro-5-ethoxyphenylboronic acid 97%
2-Chloro-5-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
Poids moléculaire: 200,4272 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235081
Numéro CAS: 913835-30-0