Imprimer

4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR9471-1GEA 200 EUR
APOSOR9471-1G
4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₄
Poids moléculaire: 223,0335 g/mol
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235076
Numéro CAS: 913835-29-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR