Imprimer
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR950948-1GEA 415 EUR
APOSOR950948-1G
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743376
Numéro CAS: 15878-44-1