(4-Benzamidophenyl)boronic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₂BNO₃ Poids moléculaire: 241,05 g/mol Point de fusion: 194…196 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08235089 Numéro CAS: 397843-80-0 |