Imprimer
6-Chloro-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR960690-5GEA 720 EUR
APOSOR960690-5G APOSOR960690-250MG APOSOR960690-1G
6-Chloro-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 97%
6-Chloro-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₇H₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991804
Numéro CAS: 137384-48-6